Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VGLL3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VGLL3, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001307422.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 389136 |
Nome | VGLL3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16018361
|
enQuireBio™
QP9465-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16058361
|
enQuireBio™
QP9465-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16028361
|
enQuireBio™
QP9465-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16048361
|
enQuireBio™
QP9465-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16068361
|
enQuireBio™
QP9465-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16038361
|
enQuireBio™
QP9465-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001307422.1 | |
VGLL3 Protein | |
Not determined. | |
Full-Length (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
389136 | |
Research Use Only | |
VGLL3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSCAEVMYHP QPYGASQYLP NPMAATTCPT AYYQPAPQPG QQKKLAVFSK MQDSLEVTLP SKQEEEDEEE EEEEKDQPAE MEYLNSRCVL FTYFQGDIGS VVDEHFSRAL GQAITLHPES AISKSKMGLT PLWRDSSALS SQRNSFPTSF WTSSYQPPPA PCLGGVHPDF QVTGPPGTFS AADPSPWPGH NLHQTGPAPP PAVSESWPYP LTSQVSPSYS HMHDVYMRHH HPHAHMHHRH RHHHHHHHPP AGSALDPSYG PLLMPSVHAA RIPAPQCDIT KTEPTTVTSA TSAWAGAFHG TVDIVPSVGF DTGWSAMARS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |