Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H2N2 (Korea / 426 / 1968) Hemagglutinin Protein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Korea/426/1968 H2N2) Influenza A H2N2 (strain A/Korea/426/1968) Hemagglutinin, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | YP_308850.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3655103 |
Nome | Influenza A H2N2 (Korea / 426 / 1968) Hemagglutinin Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16060181
|
enQuireBio™
QP7687-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 16-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16080181
|
enQuireBio™
QP7687-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 16-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16070181
|
enQuireBio™
QP7687-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16090181
|
enQuireBio™
QP7687-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16000191
|
enQuireBio™
QP7687-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16010191
|
enQuireBio™
QP7687-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
YP_308850.1 | |
Influenza A H2N2 (Korea / 426 / 1968) Hemagglutinin Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Influenza | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3655103 | |
Research Use Only | |
HA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DQICIGYHAN NSTEKVDTIL ERNVTVTHAK DILEKTHNGK LCKLNGIPPL ELGDCSIAGW LLGNPECDRL LSVPEWSYIM EKENPRYSLC YPGSFNDYEE LKHLLSSVKH FEKVKILPKD RWTQHTTTGG SWACAVSGKP SFFRNMVWLT RKGSNYPVAK GSYNNTSGEQ MLIIWGVHHP NDEAEQRALY QNVGTYVSVA TSTLYKRSIP EIAARPKVNG LGRRMEFSWT LLDMWDTINF ESTGNLVAPE YGFKISKRGS SGIMKTEGTL ENCETKCQTP LGAINTTLPF HNVHPLTIGE CPKYVKSEKL VLATGLRNVP QIES | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |