Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H3N2 (Port Chalmers / 1 / 1973) NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Port Chalmers/1/1973 H3N2) Influenza A H3N2 (strain A/Port Chalmers/1/1973) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Nome | Influenza A H3N2 (Port Chalmers / 1 / 1973) NucleoProtein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | NP |
Lunghezza della proteina | Full Length |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16059860
|
enQuireBio™
QP7624-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16079860
|
enQuireBio™
QP7624-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16069860
|
enQuireBio™
QP7624-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16089860
|
enQuireBio™
QP7624-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16099860
|
enQuireBio™
QP7624-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16009870
|
enQuireBio™
QP7624-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Influenza A H3N2 (Port Chalmers / 1 / 1973) NucleoProtein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Influenza | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
NP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASQGTKRSY EQMETDGERQ NATEIRASVG KMIDGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS LTIERMVLSA FDERRNRYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYKRV DGKWMRELVL YDKEEIRRIW RQANNGDDAT AGLTHMMIWH SNLNDTTYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTMV MELIRMIKRG INDRNFWRGE NGRKTRGAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMMD QVRESRNPGN AEIEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGPAVASGYN FEKEGYSLVG IDPFKLLQNS QVYSLIRPNE NPAHKSQLVW MACNSAAFED LRLLSFIRGT KVSPRGKLST RGVQIASNEN MDTMESSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQR ASAGQISVQP AFSVQRNLPF DKSTIMAAFT GNTEGRTSDM RAEIIRMMEG AKPEEVSFRG RGVFELSDEK ATNPIVPSFD MSNEGSYFFG DNAEEYDN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |