Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Peptidoglycan-binding protein ArfA Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Peptidoglycan-binding protein ArfA, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Specifica
Numero di accesso | WP_003404684.1 |
---|---|
Nome | M. tuberculosis Peptidoglycan-binding protein ArfA Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | arfA |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16008521
|
enQuireBio™
QP9625-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16048521
|
enQuireBio™
QP9625-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16018521
|
enQuireBio™
QP9625-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16038521
|
enQuireBio™
QP9625-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16058521
|
enQuireBio™
QP9625-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16028521
|
enQuireBio™
QP9625-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
WP_003404684.1 | |
Research Use Only | |
arfA | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MASKAGLGQT PATTDARRTQ KFYRGSPGRP WLIGAVVIPL LIAAIGYGAF ERPQSVTGPT GVLPTLTPTS TRGASALSLS LLSISRSGNT VTLIGDFPDE AAKAALMTAL NGLLAPGVNV IDQIHVDPVV RSLDFSSAEP VFTASVPIPD FGLKVERDTV TLTGTAPSSE HKDAVKRAAT STWPDMKIVN NIEVTGQAPP GPPASGPCAD LQSAINAVTG GPIAFGNDGA SLIPADYEIL NRVADKLKAC PDARVTINGY TDNTGSEGIN IPLSAQRAKI VADYLVARGV AGDHIATVGL GSVNPIASNA TPEGRAKNRR VEIVVN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
M. tuberculosis Peptidoglycan-binding protein ArfA Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
M. tuberculosis | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |