Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque MAPT / Tau Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) MAPT / Tau, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | XP_014975440.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 574327 |
Nome | MAPT / Tau Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16022620
|
enQuireBio™
QP6344-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16042620
|
enQuireBio™
QP6344-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16032620
|
enQuireBio™
QP6344-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16052620
|
enQuireBio™
QP6344-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16062620
|
enQuireBio™
QP6344-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16072620
|
enQuireBio™
QP6344-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
XP_014975440.1 | |
MAPT / Tau Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Macaque | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
574327 | |
Research Use Only | |
Mapt | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AEPRQEFDVM EDHAGTYGLG DRKDQEGYTM LQDQEGDTDA GLKESPLQTP AEDGSEELGS ETSDAKSTPT AEDVTAPLVD ERAPGEQAAA QPHMEIPEGT TAEEAGIGDT PSLEDEAAGH VTQARMVSKS KDGTGSDDKK AKGADGKTKI ATPRGAAPPG QKGQANATRI PAKTPPAPKT PPSSATKQVQ RKPPPAEPTS ERGEPPKSGD RSGYSSPGSP GTPGSRSRTP SLPTPPAREP KKVAVVRTPP KSPSSAKSRL QTAPVPMPDL KNVKSKIGST ENLKHQPGGG KVQIINKKLD LSNVQSKCGS KDNIKHVPGG GSVQIVYKPV DLSKVTSKCG SLGNIHHKPG GGQVEVKSEK LDFKDRVQSK IGSLDNITHV PGGGNKKIET HKLTFRENAK AKTDHGAEIV YKSPVVSGDT SPRHLSNVSS TGSIDMVDSP QLATLADEVS ASLAKQGL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |