Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Apolipoprotein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Apolipoprotein E, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5668-ye-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15956869
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001292748.1
Apolipoprotein 1
Research Use Only
Apoe
Recombinant Protein
Yeast
EGEPEVTDQL EWQSNQPWEQ ALNRFWDYLR WVQTLSDQVQ EELQSSQVTQ ELTALMEDTM TEVKAYKKEL EEQLGPVAEE TRARLGKEVQ AAQARLGADM EDLRNRLGQY RNEVHTMLGQ STEEIRARLS THLRKMRKRL MRDAEDLQKR LAVYKAGARE GAERGVSAIR ERLGPLVEQG RQRTANLGAG AAQPLRDRAQ AFGDRIRGRL EEVGNQARDR LEEVREHMEE VRSKMEEQTQ QIRLQAEIFQ ARLKGWFEPI VEDMHRQWAN LMEKIQASVA TNPIITPVAQ ENQ
Greater than 89.4% as determined by SDS-PAGE.
11816
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol