Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ASGPR1 / ASGR1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ASGPR1 / ASGR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5684-ye-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15936999
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001278060.1
ASGPR1 / ASGR1 Protein
Research Use Only
Asgr1
Recombinant Protein
Yeast
QNSQLREDLL ALRQNFSNLT VSTEDQVKAL STQGSSVGRK MKLVESKLEK QQKDLTEDHS SLLLHVKQLV SDVRSLSCQM AAFRGNGSER TCCPINWVEY EGSCYWFSSS VRPWTEADKY CQLENAHLVV VTSRDEQNFL QRHMGPLNTW IGLTDQNGPW KWVDGTDYET GFQNWRPEQP DNWYGHGLGG GEDCAHFTTD GRWNDDVCRR PYRWVCETKL DKAN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11889
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol