Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse C1q-related factor Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) C1q-related factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Specifica
Nome | C1q-related factor Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | C1ql1 |
Lunghezza della proteina | Full Length |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16017461
|
enQuireBio™
QP9018-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 16-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16057461
|
enQuireBio™
QP9018-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500µg |
Spedizione stimata: 16-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16027461
|
enQuireBio™
QP9018-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16047461
|
enQuireBio™
QP9018-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16067461
|
enQuireBio™
QP9018-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16037461
|
enQuireBio™
QP9018-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
C1q-related factor Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
C1ql1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GPDGHYEMLG TCRMVCDPYP ARGPGAGARS DGGDALSEQS GAPPPSTLVQ GPQGKPGRTG KPGPPGPPGD RGPPGPVGPP GEKGEPGKPG PPGLPGSGGS GAISTATYTT VPRVAFYAGL KNPHEGYEVL KFDDVVTNLG NNYDAASGKF TCNIPGTYFF TYHVLMRGGD GTSMWADLCK NGQVRASAIA QDADQNYDYA SNSVILHLDA GDEVFIKLDG GKAHGGNSNK YSTFSGFIIY SD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |