Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD21 / CR2 / C3DR Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD21 / CR2 / C3DR, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Specifica
Nome | CD21 / CR2 / C3DR Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | Cr2 |
Lunghezza della proteina | Partial (see sequence information for more details). |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15908299
|
enQuireBio™
QP5861-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15948299
|
enQuireBio™
QP5861-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15918299
|
enQuireBio™
QP5861-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15938299
|
enQuireBio™
QP5861-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15958299
|
enQuireBio™
QP5861-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15928299
|
enQuireBio™
QP5861-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
CD21 / CR2 / C3DR Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
Cr2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LYGNEVSYEC DEGFYLLGEK SLQCVNDSKG HGSWSGPPPQ CLQSSPLTHC PDPEVKHGYK LNKTHSAFSH NDIVHFVCNQ GFIMNGSHLI RCHTNNTWLP GVPTCIRKAS LGCQSPSTIP NGNHTGGSIA RFPPGMSVMY SCYQGFLMAG EARLICTHEG TWSQPPPFCK EVNCSFPEDT NGIQKGFQPG KTYRFGATVT LECEDGYTLE GSPQSQCQDD SQWNPPLALC KYRRW | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |