Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GFAP Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GFAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001124492.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 14580 |
Nome | GFAP Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15909829
|
enQuireBio™
QP6079-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949829
|
enQuireBio™
QP6079-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15919829
|
enQuireBio™
QP6079-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15939829
|
enQuireBio™
QP6079-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15959829
|
enQuireBio™
QP6079-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15929829
|
enQuireBio™
QP6079-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001124492.1 | |
GFAP Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
14580 | |
Research Use Only | |
GFAP | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MERRRITSAR RSYASETVVR GLGPSRQLGT MPRFSLSRMT PPLPARVDFS LAGALNAGFK ETRASERAEM MELNDRFASY IEKVRFLEQQ NKALAAELNQ LRAKEPTKLA DVYQAELREL RLRLDQLTAN SARLEVERDN FAQDLGTLRQ KLQDETNLRL EAENNLAAYR QEADEATLAR VDLERKVESL EEEIQFLRKI YEEEVRELRE QLAQQQVHVE MDVAKPDLTA ALREIRTQYE AVATSNMQET EEWYRSKFAD LTDAASRNAE LLRQAKHEAN DYRRQLQALT CDLESLRGTN ESLERQMREQ EERHARESAS YQEALARLEE EGQSLKEEMA RHLQEYQDLL NVKLALDIEI ATYRKLLEGE ENRITIPVQT FSNLQIRETS LDTKSVSEGH LKRNIVVKTV EMRDGEVIKD SKQEHKDVVM | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |