Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glucose-6-phosphate isomerase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glucose-6-phosphate isomerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_032181.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 14751 |
Nome | Glucose-6-phosphate isomerase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16050880
|
enQuireBio™
QP6112-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16070880
|
enQuireBio™
QP6112-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16060880
|
enQuireBio™
QP6112-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16080880
|
enQuireBio™
QP6112-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16090880
|
enQuireBio™
QP6112-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16000890
|
enQuireBio™
QP6112-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_032181.2 | |
Glucose-6-phosphate isomerase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-B2M | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
14751 | |
Research Use Only | |
Gpi | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AALTRNPQFQ KLLEWHRANS ANLKLRELFE ADPERFNNFS LNLNTNHGHI LVDYSKNLVN KEVMQMLVEL AKSRGVEAAR DNMFSGSKIN YTENRAVLHV ALRNRSNTPI KVDGKDVMPE VNRVLDKMKS FCQRVRSGDW KGYTGKSITD IINIGIGGSD LGPLMVTEAL KPYSKGGPRV WFVSNIDGTH IAKTLASLSP ETSLFIIASK TFTTQETITN AETAKEWFLE AAKDPSAVAK HFVALSTNTA KVKEFGIDPQ NMFEFWDWVG GRYSLWSAIG LSIALHVGFD HFEQLLSGAH WMDQHFLKTP LEKNAPVLLA LLGIWYINCY GCETHALLPY DQYMHRFAAY FQQGDMESNG KYITKSGARV DHQTGPIVWG EPGTNGQHAF YQLIHQGTKM IPCDFLIPVQ TQHPIRKGLH HKILLANFLA QTEALMKGKL PEEARKELQA AGKSPEDLEK LLPHKVFEGN RPTNSIVFTK LTPFILGALI AMYEHKIFVQ GIMWDINSFD QWGVELGKQL AKKIEPELEG SSAVTSHDSS TNGLISFIKQ QRDTKLE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |