Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GOLM1 / GP73 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GOLM1 / GP73, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001030294.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 105348 |
Nome | GOLM1 / GP73 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16030840
|
enQuireBio™
QP6106-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16050840
|
enQuireBio™
QP6106-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16040840
|
enQuireBio™
QP6106-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16060840
|
enQuireBio™
QP6106-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16070840
|
enQuireBio™
QP6106-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16080840
|
enQuireBio™
QP6106-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001030294.1 | |
GOLM1 / GP73 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
105348 | |
Research Use Only | |
GOLM1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SSRSVELQTR IVELEGRVRR AAAERGAVEL KKNEFQGELQ KQREQLDRIQ SSHSFQLENV NKLHQDEKAV LVNNITTGEK LIRDLQDQLK ALQRSYSSLQ QDIFQFQKNQ TSLEKKFSYD LNQCISQMTE VKEQCDERIE EVIRKRNEAP GSRDLAETNN QHQQALKPQP KLQEEVPSEE QMPQEKGDVP RNKSQIPAPN SESLGLKPQV QNEETNEIQA VGEEHQQASI QGMS-QAVAD GTRVGAEKLD QHTQLPAGLL ARPEEDSQYP EREQLVIRDR QEQQRASEEG GGQKNPGDEY DMDENEAESE REKQAALAGN DRNINVLNAD AQKRGIINVP VGSERQSHIL NQVGIHIPQQ A | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |