Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse HDAC8 Protein
A cDNA sequence encoding the HDAC8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | HDAC8 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15989678
|
enQuireBio™
QP12203-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15909688
|
enQuireBio™
QP12203-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15999678
|
enQuireBio™
QP12203-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
HDAC8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
HDAC8 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEMPEEPANS GHSLPPVYIY SPEYVSICDS LVKVPKRASM VHSLIEAYAL HKQMRIVKPK VASMEEMATF HTDAYLQHLQ KVSQEGDEDH PDSIEYGLGY DCPATEGIFD YAAAIGGGTI TAAQCLIDGK CKVAINWSGG WHHAKKDEAS GFCYLNDAVL GILRLRRKFD RILYVDLDLH HGDGVEDAFS FTSKVMTVSL HKFSPGFFPG TGDMSDVGLG KGRYYSVNVP IQDGIQDEKY YHICESVLKE VYQAFNPKAV VLQLGADTIA GDPMCSFNMT PVGIGKCLKY VLQWQLATLI LGGGGYNLAN TARCWTYLTG VILGKTLSSE IPDHEFFTAY GPDYVLEITP SCRPDRNEPH RIQQILNYIK GNLKHVVHHH HHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |