Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hemoglobin subunit alpha Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Hemoglobin subunit alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6146-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16091150
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Hemoglobin subunit alpha Protein
Research Use Only
Hba
Recombinant Protein
E. coli
VLSGEDKSNI KAAWGKIGGH GAEYGAEALE RMFASFPTTK TYFPHFDVSH GSAQVKGHGK KVADALASAA GHLDDLPGAL SALSDLHAHK LRVDPVNFKL LSHCLLVTLA SHHPADFTPA VHASLDKFLA SVSTVLTSKY R
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol