Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IGFBP1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IGFBP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_032367.3 |
---|---|
ID gene (immissione) | 16006 |
Nome | IGFBP1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16011580
|
enQuireBio™
QP6208-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16051580
|
enQuireBio™
QP6208-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16021580
|
enQuireBio™
QP6208-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16041580
|
enQuireBio™
QP6208-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16061580
|
enQuireBio™
QP6208-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16031580
|
enQuireBio™
QP6208-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_032367.3 | |
IGFBP1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
16006 | |
Research Use Only | |
Igfbp1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
APQPWHCAPC TAERLGLCPP VPASCPEISR PAGCGCCPTC ALPMGAACGV ATARCAQGLS CRALPGEPRP LHALTRGQGA CVPEPAAPAT STLFSSQHEE AKAAVVSADE LSESPEMTEE QLLDSFHLMA PSREDQPILW NAISTYSSMR AREIADLKKW KEPCQRELYK VLERLAAAQQ KAGDEIYKFY LPNCNKNGFY HSKQCETSLD GEAGLCWCVY PWSGKKIPGS LETRGDPNCH QYFNVHN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |