Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LOXL2 / Lysyl oxidase homolog 2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) LOXL2 / Lysyl oxidase homolog 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_201582.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 94352 |
Nome | LOXL2 / Lysyl oxidase homolog 2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16032430
|
enQuireBio™
QP6317-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16052430
|
enQuireBio™
QP6317-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16042430
|
enQuireBio™
QP6317-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16062430
|
enQuireBio™
QP6317-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16072430
|
enQuireBio™
QP6317-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16082430
|
enQuireBio™
QP6317-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_201582.2 | |
LOXL2 / Lysyl oxidase homolog 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
94352 | |
Research Use Only | |
Loxl2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QYEGWPYQLQ YPEYFQQPAP EHHQRQVPSD VVKIQVRLAG QKRKHNEGRV EVYYEGQWGT VCDDDFSIHA AHVVCRQVGY VEAKSWAASS SYGPGEGPIW LDNIYCTGKE STLASCSSNG WGVTDCKHTE DVGVVCSEKR IPGFKFDNSL INQIESLNIQ VEDIRIRPIL SAFRHRKPVT EGYVEVKEGK AWKQICNKHW TAKNSHVVCG MFGFPAEKTY NPKAYKTFAS RRKLRYWKFS MNCTGTEAHI SSCKLGPSVT RDPVKNATCE NGQPAVVSCV PSQIFSPDGP SRFRKAYKPE QPLVRLRGGA QVGEGRVEVL KNGEWGTICD DKWDLVSASV VCRELGFGTA KEAITGSRLG QGIGPIHLNE VQCTGTEKSI IDCKFNTESQ GCNHEEDAGV RCNIPIMGFQ KKVRLNGGRN PYEGRVEVLT ERNGSLVWGT VCGQNWGIVE AMVVCRQLGL GFASNAFQET WYWHGNIFAN NVVMSGVKCS GTELSLAHCR HDEEVACPEG GVRFGAGVAC SETAPDLVLN AEIVQQTAYL EDRPMSLLQC AMEENCLSAS AVHTDPTRGH RRLLRFSSQI HNNGQSDFRP KNGRHAWIWH DCHRHYHSME VFTYYDLLSL NGTKVAEGHK ASFCLEDTEC EGDIQKSYEC ANFGEQGITM GCWDMYRHDI DCQWIDITDV PPGDYLFQVV INPNYEVPES DFSNNIMKCR SRYDGYRIWM YNCHVGGAFS EETEQKFEHF SGLLNNQLSV Q | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |