Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nidogen-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nidogen-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
299.00€ - 4075.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_035047.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 18073 |
Nome | Nidogen-1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16053190
|
enQuireBio™
QP6420-YE-100UG |
100 μg |
960.00€
100µg |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16073190
|
enQuireBio™
QP6420-YE-1MG |
1 mg |
4075.00€
1mg |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16063190
|
enQuireBio™
QP6420-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16083190
|
enQuireBio™
QP6420-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16093190
|
enQuireBio™
QP6420-YE-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16003200
|
enQuireBio™
QP6420-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_035047.2 | |
Nidogen-1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
18073 | |
Research Use Only | |
Nid1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SPQRVNGKVK GRIFVGSSQV PVVFENTDLH SYVVMNHGRS YTAISTIPET VGYSLLPLAP IGGIIGWMFA VEQDGFKNGF SITGGEFTRQ AEVTFLGHPG KLVLKQQFSG IDEHGHLTIS TELEGRVPQI PYGASVHIEP YTELYHYSSS VITSSSTREY TVMEPDQDGA APSHTHIYQW RQTITFQECA HDDARPALPS TQQLSVDSVF VLYNKEERIL RYALSNSIGP VRDGSPDA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |