Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Phosphatidylcholine translocator ABCB4 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Phosphatidylcholine translocator ABCB4, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_032856.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 18670 |
Nome | Phosphatidylcholine translocator ABCB4 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15936349
|
enQuireBio™
QP5601-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956349
|
enQuireBio™
QP5601-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946349
|
enQuireBio™
QP5601-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15966349
|
enQuireBio™
QP5601-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15976349
|
enQuireBio™
QP5601-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15986349
|
enQuireBio™
QP5601-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_032856.2 | |
Phosphatidylcholine translocator ABCB4 Protein | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Mouse | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
18670 | |
Research Use Only | |
Abcb4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DAFANARGAA YVIFDIIDNN PKIDSFSERG HKPDNIKGNL EFSDVHFSYP SRANIKILKG LNLKVKSGQT VALVGNSGCG KSTTVQLLQR LYDPTEGKIS IDGQDIRNFN VRCLREIIGV VSQEPVLFST TIAENIRYGR GNVTMDEIEK AVKEANAYDF IMKLPQKFDT LVGDRGAQLS GGQKQRIAIA RALVRNPKIL LLDEATSALD TESEAEVQAA LDKAREGRTT IVIAHRLSTI RNADVIAGFE DGVIVEQGSH SELMKKEGIY FRLVNMQTAG SQILSEEFEV ELSDEKAAGD VAPNGWKARI FRNSTKKSLK SPHQNRLDEE TNELDANVPP VSFLKVLKLN KTEWPYF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |