Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein ABHD11 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein ABHD11, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_660250.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 68758 |
Nome | Protein ABHD11 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16050961
|
enQuireBio™
QP7815-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16090961
|
enQuireBio™
QP7815-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16060961
|
enQuireBio™
QP7815-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16080961
|
enQuireBio™
QP7815-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16000971
|
enQuireBio™
QP7815-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16070961
|
enQuireBio™
QP7815-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_660250.1 | |
Protein ABHD11 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
68758 | |
Research Use Only | |
Abhd11 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MLRWARAWRV PRGVLGASSP RRLAVPVTFC SSRSSGQENA DLRPLPLSYN LLDGDATLPA IVFLHGLFGS KTNFNSLAKA MVQRTGRRVL TVDARNHGDS PHSPDASYEA MSQDLQGLLP QLGLVPCVLV GHSMGGKTAM LLALQRPDVV ERLVVVDISP VGTTPGSHIG AFIAAMKAVE IPEKVPHSQA RKLADKQLSS VVKEAGIRQF LLTNLVEVGG RFSWRLNLDT LAQHLDKIMT FPQQREPYSG PTLFLLGGNS TYVQPSHHSE IRRLFPQAQI QTVPNAGHWV HSDKPQDFMD AVTSFLA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |