Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein disulfide-isomerase A2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein disulfide-isomerase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001074539.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 69191 |
Nome | Protein disulfide-isomerase A2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16023600
|
enQuireBio™
QP6479-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16043600
|
enQuireBio™
QP6479-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16033600
|
enQuireBio™
QP6479-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16053600
|
enQuireBio™
QP6479-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16063600
|
enQuireBio™
QP6479-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16073600
|
enQuireBio™
QP6479-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001074539.1 | |
Protein disulfide-isomerase A2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
69191 | |
Research Use Only | |
Pdia2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QGEEPGGPSE VLPEEPTGEE VPKEDGILVL NHRTLSLALQ EHSALMVEFY APWCGHCKEL APEYSKAAAL LAAESAVVTL AKVDGPAEPE LTKEFEVVGY PTLKFFQNGN RTNPEEYAGP KTAEGIAEWL RRRVGPSATH LEDEEGVQAL MAKWDMVVIG FFQDLQGKDM ATFLALAKDA LDMTFGFTDQ PQLFEKFGLT KDTVVLFKKF DEGRADFPVD KETGLDLGDL SRFLVIHSMH LVTEFNSQTS PKIFAAKILN HLLLFVNQTL AQHRELLTDF REAAPPFRGQ VLFVMVDVAA DNSHVLNYFG LKAEEAPTLR LINVETTKKY APTGVIAITA ASVAAFCQAV LHGEIKHYLL SQEIPPDWDQ GPVKTLVSKN FEQVAFDETK NVFVKFYAPW CSHCKEMAPA WEALAEKYKD REDIVIAELD ATANELEAFS VLGYPTLKFF PAGPDRKVID YKSTRDLETF SKFLDSGGHL PKEEPKEPAA SAPEAQANST LGPKEEL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |