Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TECTB Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TECTB, was expressed in the hosts and tags indicated.
469.00€ - 1705.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_033374.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 21684 |
Nome | TECTB Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16039141
|
enQuireBio™
QP9985-IV-100UG |
100 μg |
1705.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16059141
|
enQuireBio™
QP9985-IV-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16049141
|
enQuireBio™
QP9985-IV-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_033374.2 | |
TECTB Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
21684 | |
Research Use Only | |
Tectb | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KSCTPNKADV ILVFCYPKTI ITKIPECPYG WEVHQLALGG LCYNGVHEGG YYQFVIPDLS PKNKSYCGTQ SEYKPPIYHF YSHIVSNDST VIVKNQPVNY SFSCTYHSTY LVNQAAFDQR VATVHVKNGS MGTFESQLSL NFYTNAKFST KKEAPFVLET SEIGSDLFAG VEAKGLSVRF KVVLNSCWAT PSADFMYPLQ WQLINKGCPT DETVLVHENG KDHRATFQFN AFRFQNIPKL SKVWLHCETF ICDSEKLSCP VNCDKRKRML RDQTGGVLVV ELSLRSRA | |
Greater than 83.7% as determined by SDS-PAGE. |