Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Tyrosine-protein kinase JAK3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Tyrosine-protein kinase JAK3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001177759.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 16453 |
Nome | Tyrosine-protein kinase JAK3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16040201
|
enQuireBio™
QP7690-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16060201
|
enQuireBio™
QP7690-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16050201
|
enQuireBio™
QP7690-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16070201
|
enQuireBio™
QP7690-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16080201
|
enQuireBio™
QP7690-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16090201
|
enQuireBio™
QP7690-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001177759.1 | |
Tyrosine-protein kinase JAK3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
16453 | |
Research Use Only | |
Jak3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LKYISLLGKG NFGSVELCRY DPLGDNTGPL VAVKQLQHSG PDQQRDFQRE IQILKALHSD FIVKYRGVSY GPGRQSLRLV MEYLPSGCLR DFLQRHRARL HTDRLLLFAW QICKGMEYLG ARRCVHRDLA ARNILVESEA HVKIADFGLA KLLPLGKDYY VVREPGQSPI FWYAPESLSD NIFSRQSDVW SFGVVLYELF TYCDKSCSPS AEFLRMMGPE REGPPLCRLL ELLAEGRRLP PPPTCPTEVQ ELMQLCWAPS PHDRPAFGTL SPQLDALWRG RPG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |