Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma 46 kDa surface antigen Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma hyopneumoniae (strain 232) 46 kDa surface antigen, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Specifica
Numero di accesso | WP_011206345.1 |
---|---|
Nome | Mycoplasma 46 kDa surface antigen Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | p46 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16016990
|
enQuireBio™
QP7000-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16066990
|
enQuireBio™
QP7000-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16026990
|
enQuireBio™
QP7000-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16046990
|
enQuireBio™
QP7000-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16056990
|
enQuireBio™
QP7000-YE-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16036990
|
enQuireBio™
QP7000-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
WP_011206345.1 | |
Research Use Only | |
p46 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
CGQTESGSTS DSKPQAETLK HKVSNDSIRI ALTDPDNPRW ISAQKDIISY VDETEAATST ITKNQDAQNN WLTQQANLSP APKGFIIAPE NGSGVGTAVN TIADKGIPIV AYDRLITGSD KYDWYVSFDN EKVGELQGLS LAAGLLGKED GAFDSIDQMN EYLKSHMPQE TISFYTIAGS QDDNNSQYFY NGAMKVLKEL MKNSQNKIID LSPEGENAVY VPGWNYGTAG QRIQSFLTIN KDPAGGNKIK AVGSKPASIF KGFLAPNDGM AEQAITKLKL EGFDTQKIFV TGQDYNDKAK TFIKDGDQNM TIYKPDKVLG KVAVEVLRVL IAKKNKASRS EVENELKAKL PNISFKYDNQ TYKVQGKNIN TILVSPVIVT KANVDNPDA | |
Greater than 86.9% as determined by SDS-PAGE. |
Mycoplasma 46 kDa surface antigen Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mycoplasma | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |