Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Methionine aminopeptidase Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Methionine aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7522-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16049160
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_109874.1
Mycoplasma Methionine aminopeptidase Protein
Research Use Only
map
Recombinant Protein
E. coli
MVYLKSAREV EQIRQACKIF QEAKAYFTIE RLLGKSLTAI DQALKQFIES KGATCAFHKY QNFPGFNCLS LNETVIHGIA DNRVFGVKDK LTLDIGINLN GYICDAAFTV LGPKAPEPMQ TLLEVTEACF TAVVEPQLRP NNPTGNVSHA IQTYFESKGY YLLKQFGGHG CGIKVHEEPL ILNYGKPDTG TKLEPGMVLC IEPMVMTDSD AMVMHNNSWN VLTPKSRYNC HVEQMYVITT SGFECLTN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
876883
10 μg
Not determined.
Full Length
Mycoplasma
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol