missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other DUT Pyrococcus Fruriosus Protein

A cDNA sequence encoding the DUT Pyrococcus Fruriosus was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP10580-2000IU

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15994308

  • 452.00€ / 2000 unità
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

DUT Pyrococcus Fruriosus Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
dUTPase is supplied in 20mM Tris-HCl (pH 8.2), 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 100mM KCl, 0.1% Nonidet P40, 0.1% Tween 20 and 50% glycerol at a concentration of 10U/microL of the enzyme.
2000 IU
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Other
Untagged
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali