missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DUT Pyrococcus Fruriosus Protein
A cDNA sequence encoding the DUT Pyrococcus Fruriosus was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
212.00€ - 452.00€
Specifica
Nome | DUT Pyrococcus Fruriosus Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Other |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15984308
|
enQuireBio™
QP10580-1000IU |
1000 IU |
301.00€
1000 unità |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15994308
|
enQuireBio™
QP10580-2000IU |
2000 IU |
452.00€
2000 unità |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15904318
|
enQuireBio™
QP10580-500IU |
500 IU |
212.00€
500 unità |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
DUT Pyrococcus Fruriosus Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
dUTPase is supplied in 20mM Tris-HCl (pH 8.2), 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 100mM KCl, 0.1% Nonidet P40, 0.1% Tween 20 and 50% glycerol at a concentration of 10U/microL of the enzyme. |