Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Coagulation factor XII Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Coagulation factor XII, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_999407.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 397474 |
Nome | Coagulation factor XII Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15939319
|
enQuireBio™
QP6008-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15959319
|
enQuireBio™
QP6008-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949319
|
enQuireBio™
QP6008-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15969319
|
enQuireBio™
QP6008-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15979319
|
enQuireBio™
QP6008-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15989319
|
enQuireBio™
QP6008-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_999407.1 | |
Coagulation factor XII Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Pig | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
397474 | |
Research Use Only | |
F12 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IPPWKDPRKH KVMASEHTVV LTVTGEPCHF PFQYYRQLYY KCIQRGQRGP RPWCATTPNF EKDQRWAYCL EPMKVKDHCN KGNPCQKGGT CVNMPNGPHC ICPDHFTGKH CQKEKCFEPQ FLQFFQENEI WHRFEPAGVS KCQCKGPKAQ CKPVASQVCS TNPCLNGGSC LQTEGHRLCR CPTGYAGRLC DVDLKERCYS DRGLSYRGMA QTTLSGAPCQ PWASEATYWN MTAEQALNWG LGDHAFCRNP DNDTRPWCFV WRGDQLSWQY CRLARCQAPI GEAPPILTPT QSPSEHQDSP LLSREPQPTT QTPSQNLTSA WCAPPEQRGP LPSAGLVGCG QRLRKRLSSL NR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |