Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Vasopressin V2 receptor Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Vasopressin V2 receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5701-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15917119
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_999397.1
Vasopressin V2 receptor Protein
Research Use Only
AVPR2
Recombinant Protein
E. coli
WSVWDPKAPR EGPPFVLLML LASLNSCTNP WIYASFSSSI SSELRSLLCC PRRRTPPSLR PQEESCATAS SFSARDTSS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
397462
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Pig
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol