Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit VEGF / VEGFA / VEGF165 Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) VEGF / VEGFA / VEGF165, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 4075.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_999249.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 397157 |
Nome | VEGF / VEGFA / VEGF165 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16036500
|
enQuireBio™
QP6879-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16056500
|
enQuireBio™
QP6879-YE-1MG |
1 mg |
4075.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16046500
|
enQuireBio™
QP6879-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16066500
|
enQuireBio™
QP6879-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16076500
|
enQuireBio™
QP6879-YE-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16086500
|
enQuireBio™
QP6879-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_999249.1 | |
VEGF / VEGFA / VEGF165 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rabbit | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
397157 | |
Research Use Only | |
VEGFA | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
YLWLLHAPLL HVSLDSLVAA FSVVFEVLPS SLDIPGSKKE EQASTQLGGV EEEHEASGVV TRQLAFVVDA ITNPTLEKET KTITRIHKAP KFPSHFGFWK RAEEERGGKS SGEKSRKTDG VGERAQAGEQ REGPGQRAAA LTDRQTDTAP SPSAHLLPGR RPTVDAAASG GQQPEPAPEG GVEGVGARGI ALKLFVQLLG CSRSGGVVVR AGGAEPSGAA RSVSSGREEP PPPPPEEEGE EEGEKEEERG PRWRLGAGEP GSWTGEAAVC ADSAPAARAP QALARASAPG ARGARGGAEE SGPSRSPSRR GSASRAGPGR ASETMNFLLS WVHWSLALLL YLHHAKWSQA APMAEEGDNK PHEVVKFMEV YRRSYCQPIE TLVDIFQEYP DEIEYIFKPS CVPLVRCGGC CNDESLECVP TEEFNVTMQI MRIKPHQGQH IGEMSFLQHN KCECRCDKPR R | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |