Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 1
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_074041.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 29272 |
Nome | Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 1 |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15948859
|
enQuireBio™
QP5945-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15968859
|
enQuireBio™
QP5945-YE-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15958859
|
enQuireBio™
QP5945-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15978859
|
enQuireBio™
QP5945-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15988859
|
enQuireBio™
QP5945-YE-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15998859
|
enQuireBio™
QP5945-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_074041.1 | |
Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 1 | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
29272 | |
Research Use Only | |
DPP6 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LTPAEDTSLS QKKKVTVEDL FSEDFKIHDP EAKWISDKEF IYRERKGSVI LRNVETNNST VLIEGKKIES LRAIRYEISP DKEYALFSYN VEPVYQHSHT GYYVLSKIPH GDPQSLDPPE VSNAKLQYAG WGPKGQQLIF IFENNIYYCA HVGKQAIRVV STGKEGVIYN GLSDWLYEEE ILKSHIAHWW SPDGTRLAYA TINDSRVPLM ELPTYTGSVY PTVKPYHYPK AGSENPSISL HVIGLNGPTH DLEMMPPDDP RMREYYITMV KWATSTKVAV TWLNRAQNVS ILTLCDATTG VCTKKHEDES EAWLHRQNEE PVFSKDGRKF FFVRAIPQGG RGKFYHITVS SSQPNSSNDN IQSITSGDWD VTEILTYDEK RNKLYFLSTE DLPRRRHLYS ANTVDDFNRQ CLSCDLVENC TYVSASFSHN MDFFLLKCEG PGVPTVTVHN TTDKRRMFDL EANEQVQKAI YDRQMPKIEY RKIEVEDYSL PMQILKPATF TDTAHYPLLL VVDGTPGSQS VSERFEVTWE TVLVSSHGAV VVKCDGRGSG FQGTKLLHEV RRRLGFLEEK DQMEAVRTML KEQYIDKTRV AVFGKDYGGY LSTYILPAKG ENQGQTFTCG SALSPITDFK LYASAFSERY LGLHGLDNRA YEMTKLAHRV SALEDQQFLI IHATADEKIH FQHTAELITQ LIKGKANYSL QIYPDESHYF HSVALKQHLY RSIIGFFVEC FRIQDKLPTA TAKEDEEED | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |