Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Guanidinoacetate N-methyltransferase Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Guanidinoacetate N-methyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Nome | Guanidinoacetate N-methyltransferase Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | Gamt |
Lunghezza della proteina | Full Length |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15929749
|
enQuireBio™
QP6068-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949749
|
enQuireBio™
QP6068-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15939749
|
enQuireBio™
QP6068-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15959749
|
enQuireBio™
QP6068-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15969749
|
enQuireBio™
QP6068-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15979749
|
enQuireBio™
QP6068-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Guanidinoacetate N-methyltransferase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
Gamt | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSSSAASPLF APGEDCGPAW RAAPAAYDTS DTHLQILGKP VMERWETPYM HSLAAAAASR GGRVLEVGFG MAIAASRVQQ APIKEHWIIE CNDGVFQRLQ NWALKQPHKV VPLKGLWEEE APTLPDGHFD GILYDTYPLS EETWHTHQFN FIKTHAFRLL KPGGILTYCN LTSWGELMKS KYTDITAMFE ETQVPALLEA GFQRENICTE VMALVPPADC RYYAFPQMIT PLVTKH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |