Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL25 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 5600.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001178936.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 501996 |
Nome | IL25 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15946299
|
enQuireBio™
QP5512-2UG |
2 μg |
112.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926299
|
enQuireBio™
QP5512-10UG |
10 μg |
263.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15916299
|
enQuireBio™
QP5512-100UG |
100 μg |
730.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956299
|
enQuireBio™
QP5512-500UG |
500 μg |
3430.00€
500µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936299
|
enQuireBio™
QP5512-1MG |
1 mg |
5600.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_001178936.1 | |
IL25 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Rat IL25 induces IL-8 production from human PBMCs at concentrations greater than or equal to 100 ng/ml. | |
Rat | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
501996 | |
Research Use Only | |
IL25 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCSHLPRCCP SKQQEFPEEW LKWNPAPVSP PEPLRHTHHP ESCRASKDGP LNSRAISPWS YELDRDLNRV PQDLYHARCL CPHCVSLQTG SHMDPMGNSV PLYHNQTVFY RRPCHGEQGA HGRYCLERRL YRVSLACVCV RPRMMA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |