Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus A Intermed. capsid protein VP6 Protein
A DNA sequence encoding the Rotavirus A (strain Human/United Kingdom/ST3/1975 G4-P2A[6]-I1-R1-C1-M1-A1-N1-T1-E1-H1) (RV-A) (Rotavirus A (strain St. Thomas 3)) Rotavirus A Intermed. capsid protein VP6, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Specifica
Nome | Rotavirus A Intermed. capsid protein VP6 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Lunghezza della proteina | Full Length |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16049090
|
enQuireBio™
QP7509-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16089090
|
enQuireBio™
QP7509-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16059090
|
enQuireBio™
QP7509-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16079090
|
enQuireBio™
QP7509-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16099090
|
enQuireBio™
QP7509-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16069090
|
enQuireBio™
QP7509-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Rotavirus A Intermed. capsid protein VP6 Protein | |
Not determined. | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MEVLYSLSKT LKDARDKIVE GTLYSNVSDL IQQFNQMIVT MNGNDFQTGG IGNLPIRNWT FDFGLLGTTL LNLDANYVET ARTTIEYFID FIDNVCMDEM ARESQRNGVA PQSEALRKLA GIKFKRINFN NSSEYIENWN LQNRRQRTGF VFHKPNIFPY SASFTLNRSQ PMHDNLMGTM WLNAGSEIQV AGFDYSCALN APANIQQFEH IVQLRRALTT ATITLLPDAE RFSFPRVINS ADGATTWFFN PIILRPNNVE VEFLLNGQII NTYQARFGTI IARNFDTIRL SFQLMRPPNM TPAVNALFPQ AQPFQHHATV GLTLRIESAV CESVLADANE TLLANVTAVR QEYAIPVGPV FPPGMNWTEL ITNYSPSRED NLQRVFTVAS IRSMLIK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Full Length | |
Rotavirus | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |