Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Adapter protein MecA Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MW2) Adapter protein MecA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7252-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16027860
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
WP_001217728.1
S. aureus Adapter protein MecA Protein
Research Use Only
mecA
Recombinant Protein
E. coli
MRIERVDDTT VKLFITYSDI EARGFSREDL WTNRKRGEEF FWSMMDEINE EEDFVVEGPL WIQVHAFEKG VEVTISKSKN EDMMNMSDDD ATDQFDEQVQ ELLAQTLEGE DQLEELFEQR TKEKEAQGSK RQKSSARKNT RTIIVKFNDL EDVINYAYHS NPITTEFEDL LYMVDGTYYY AVHFDSHVDQ EVINDSYSQL LEFAYPTDRT EVYLNDYAKI IMSHNVTAQV RRYFPETTE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
31213749
10 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol