Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Acyl-CoA-binding Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Acyl-CoA-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_011551.3 |
---|---|
ID gene (immissione) | 852925 |
Nome | S. cerevisiae Acyl-CoA-binding Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16017651
|
enQuireBio™
QP9099-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16057651
|
enQuireBio™
QP9099-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16007651
|
enQuireBio™
QP9099-YE-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16037651
|
enQuireBio™
QP9099-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16047651
|
enQuireBio™
QP9099-YE-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16027651
|
enQuireBio™
QP9099-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_011551.3 | |
S. cerevisiae Acyl-CoA-binding Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. cerevisiae | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
852925 | |
Research Use Only | |
ACB1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MVSQLFEEKA KAVNELPTKP STDELLELYA LYKQATVGDN DKEKPGIFNM KDRYKWEAWE NLKGKSQEDA EKEYIALVDQ LIAKYSS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |