Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep IL12B / P40 Protein
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) IL12B / P40, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001009438.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 443472 |
Nome | IL12B / P40 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16031590
|
enQuireBio™
QP6210-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16051590
|
enQuireBio™
QP6210-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16041590
|
enQuireBio™
QP6210-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16061590
|
enQuireBio™
QP6210-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16071590
|
enQuireBio™
QP6210-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16081590
|
enQuireBio™
QP6210-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001009438.1 | |
IL12B / P40 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Sheep | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
443472 | |
Research Use Only | |
IL12B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IWELEKNVYV VELDWYPNAP GETVVLTCDT PEEDGITWTS DQSSEVLGSG KTLTIQVKEF GDAGQYTCHK GGEVLSRSLL LLHKKEDGIW STDILKDQKE PKAKSFLKCE AKDYSGHFTC SWLTAISTNL KFSVKSSRGS SDPRGVTCGA ASLSAEKVSM DHREYNKYTV ECQEGSACPA AEESLPIEVV MEAVHKLKYE NYTSSFFIRD IIKPDPPKNL QLRPLKNSRQ VEVSWEYPDT WSTPHSYFSL TFCVQVQGKN KREKKLFTDQ TSAKVTCHKD ANIRVQARDR YYSSFWSEWA SVSCS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |