Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo in gomma naturale rosso
Provides flexibility, tear strength and resilience for general laboratory usage. Deutsch Neumann™ Laboratory Tubing is manufactured from red natural rubber.
Marca:  Deutsch Neumann™ 3010711
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07200kg
Codice prodotto. 10324091
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Durometer 50 Shore A
  • Good elastic memory
Specifica
Specifica
ISO 9001:2008
Gomma naturale
25 m
Per l'uso in laboratorio
7 mm
11 mm
2 mm
Rosso