Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo in gomma naturale rosso
Provides flexibility, tear strength and resilience for general laboratory usage. Deutsch Neumann™ Laboratory Tubing is manufactured from red natural rubber.
Marca:  Deutsch Neumann™ 3011014
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.99000kg
Codice prodotto. 10387819
  • 75.95€ / 25m
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Durometer 50 Shore A
  • Good elastic memory
Specifica
Specifica
ISO 9001:2008
Gomma naturale
25 m
Per uso di laboratorio
10 mm
14 mm
2 mm
Rosso