Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo in gomma naturale rosso
Provides flexibility, tear strength and resilience for general laboratory usage. Deutsch Neumann™ Laboratory Tubing is manufactured from red natural rubber.
Marca:  Deutsch Neumann™ 3011217
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 15932921
  • 104.00€ / 25m
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Durometer 50 Shore A
  • Good elastic memory
Specifica
Specifica
ISO 9001:2008
Gomma naturale
25 m
Per l'uso in laboratorio
12 mm
17 mm
2.5 mm
Rosso