Learn More
Kartell™ Conical 2 Hole Stopper
Red rubber stoppers suitable for high temperatures and for use in combination with a flask, bottle, or tube
Marca:  Kartell™ 0385100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10105151
  • 52.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of red rubber
  • Conical shape
  • Features two holes
  • For general purpose laboratory use
Specifica
Specifica
Red
60 mm
60 mm
Rubber
Conical
Tapered Stopper
43 mm
5
6 mm