Learn More
Kartell™ Conical 2 Hole Stopper
Red rubber stoppers suitable for high temperatures and for use in combination with a flask, bottle, or tube
Marca:  Kartell™ 0384800
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10440332
  • 22.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 02-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of red rubber
  • Conical shape
  • Features two holes
  • For general purpose laboratory use
Specifica
Specifica
Red
45mm
6mm
25/Pk.
2
Conical
Tapered Stopper
34 mm
45 mm
Rubber
6mm