Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Reducing Ferrule for 1/8 in. Fittings
Leak-free system connections for improved chromatography for non-MS systems
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 0726283
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 10412371
  • 58.40€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Easy to use
  • Forms a reliable seal
  • Reusable
  • Soft material, forms a soft grip to the capillary column
  • Low emissions
Specifica
Specifica
1/8 in. Fittings
Graphite
Reducing Ferrule
1.59 mm
6.4 mm
6.6 mm
10/Pk.