Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Safranin
Thermo Scientific™ Remel Gram Safranin is a counterstain used in Gram stain procedures.
Marca: Thermo Scientific™ R40058
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64-17-5 Peso : 0.30000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : III
Descrizione
Thermo Scientific™ Remel Gram Safranin is a counterstain used in Gram stain procedures.
- For qualitative procedures to differentiate gram-positive from gram-negative microorganisms
- Selected Gram stains are CE marked
Specifica
250 mL | |
Safranin | |
Each | |
CE Marked |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.