Learn More
Corning™ Repeater Dispensing Pipettor Syringe Tip Adapters
Corning™ Repeater Dispensing Pipettor Syringe Tips are available sterile or non-sterile for precise, positive-displacement dispensing of viscous or volatile liquids
4.80€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO8655 |
---|---|
Punte compatibili | Corning™ Repetitive Dispensing Pipettor Tips |
Materiale | Plastic |
Modello | Repetitive Dispensing Pipettor |
Numero di canali | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15833875
|
Corning™
4218 |
5 to 25 mL | Red |
4.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15843875
|
Corning™
4219 |
50 mL | White |
4.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Made from high quality polypropylene
- Autoclavable at 121°C, 25 minutes
Specifica
ISO8655 | |
Plastic | |
1 | |
Syringe Tip Adapter |
Corning™ Repetitive Dispensing Pipettor Tips | |
Repetitive Dispensing Pipettor | |
Non-sterile |