Learn More
Corning™ Step-R™ Repeating Pipettor Syringe Tips, Sterile
Corning™ Step-R™ Repeating Pipettor Syringe Tips, Sterile provide precise, positive-displacement dispensing of viscous or volatile liquids.
Marca:  Corning™ 6630
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Codice prodotto. 15843905
  • 92.61€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 31-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for viscous, dense and volatile liquides
  • Minimum increments printed on the syringe itself
  • Accurately deliver selected dose
  • Made from high quality polypropylene and polyethylene
  • Pyrogen-, ATP-, RNase-, and DNase-free
Specifica
Specifica
Autoclavable
Polypropylene
Dispensing of viscous and volatile liquids
1.25 mL
ISO8655 ISO11137
Sterile
1.25 mL