Learn More
BRAND™ Replacement PFA Screw Cap
Replacement PFA Screw Cap suitable for use with a range of volumetric flasks.
Marca:  BRAND™ 129252
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10680254
  • 18.75€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of PFA
  • For use with volumetric flasks
  • Replacement
Specifica
Specifica
PFA
2.2 cm
Screw cap
GL 25
Volumetric Flask
8 cm
3.4 cm