Learn More
Lovibond™ Replacement Reagent for CHECKIT™ Comparator 2000+
Lovibond™ Replacement Reagent for CHECKIT™ Comparator 2000+ is manufactured under tightly controlled conditions to maintain the highest quality standards.
Marca: Lovibond™ 513130BT
Dettagli aggiuntivi : CAS : 5329-14-6 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 2967 Chem class : 8 Pack group : III
Descrizione
Lovibond™ Replacement Reagent for CHECKIT™ Comparator 2000+ is manufactured under tightly controlled conditions to maintain the highest quality standards.
- Highest quality production standards
- Consistent and reliable reagents are provided in liquid and tablet formats
- Maximum accuracy
Specifica
White | |
1.9 | |
Water analysis | |
100/Pk. | |
20°C | |
Silica No. 1 Tablet |
Sodium Bisulfate 25 to 35%, Boric Acid 45 to 50%, Ammonium Heptamolybdate Tetrahydrate 10 to 20% | |
Tablet | |
Colorimeter and spectrophotometer | |
0.05 to 4mg/L | |
Silicomolybdate |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P313-Consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sulfamidic acidsodium molybdate