Learn More
Cytiva RESOURCE™ and SOURCE™ 15 and 5RPC columns
Designed for rapid screening experiments, method development and small-scale protein purification using reversed phase chromatography
851.00€ - 1129.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 6.4 mm |
---|---|
Portata | 10 mL/min |
Tipo di legante | Matrix surface |
Pressione max | 580 psi |
Forma particelle | Monosized |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10249434
|
Cytiva
17-1181-01 |
1 mL |
851.00€
1mL |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11590804
|
Cytiva
17-1182-01 |
3 mL |
1129.00€
3mL |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Wide pH range (1-12), outstanding selectivity, chemical resistance, high capacity and high resolution at high flow rates
- Excellent scalability from RESOURCE to FineLINE columns
- Use RESOURCE RPC 3 ml column for higher resolution/method development on a 10 cm bed height
Specifica
6.4 mm | |
Matrix surface | |
Monosized | |
1 to 12 | |
No | |
Reversed Phase Column |
10 mL/min | |
580 psi | |
15 μm | |
Polystyrene/Divinyl Benzene | |
PEEK |