Learn More
Cytiva RESOURCE™ and SOURCE™ 15 and 5RPC columns
High Performance Reversed Phase Chromatography
423.00€ - 1136.00€
Specifica
Tipo di legante | Matrix surface |
---|---|
Forma particelle | Monosized |
Dimensione particelle | 15 μm |
pH | 1 to 12 |
Materiale di impaccamento | Polystyrene/Divinyl Benzene |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11580794
|
Cytiva
17-0727-20 |
10 mL |
423.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10515595
|
Cytiva
17-5068-01 |
1.7 mL |
1136.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Ideally suited for difficult preparative separations at all scales
- High resolution separations in minutes
- High performance at low back pressures
- High capacity at high flow rates
- Wide pH stability range
- Excellent scalability
- Reproducible quality
Specifica
Matrix surface | |
15 μm | |
Polystyrene/Divinyl Benzene | |
Reversed Phase Column |
Monosized | |
1 to 12 | |
No |