Learn More
3M™ Semimaschera riutilizzabile e kit filtro antiparticolato P3
Questo pratico kit pronto per l'uso include una semimaschera riutilizzabile 3M™, un filtro P3 e un prefiltro, il tutto in una scatola di conservazione riutilizzabile.
Marca: 3M™ 7100265235
509.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.16400kg
Descrizione
- Include 1 semimaschera riutilizzabile 3M™, 1 filtro antiparticolato 3M™ PF10 P3 R D DT-1135E, 1 prefiltro 3M™ SC-6600 e 1 supporto per prefiltro 3M™ SC-6602
- Offre protezione antiparticolato P3
- Viene fornito in un'utile scatola di conservazione riutilizzabile
Specifica
Ready-to-Use Respirator Pack | |
3M™ Reusable Half Face Mask, P3 Filter and Pre-Filter | |
10/Cs. |
Medium | |
HF-3021 |